Principaux documents
L303933
4-BROMO-2-(2-(PHENYLSULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17BrN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.349
Numéro MDL:
Autres remarques