Key Documents
L302635
(4-(2-(((3,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15Cl2N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.243
Numéro MDL:
Autres remarques