Key Documents
L302236
4-((E)-{2-[2-(2,3-DICHLOROANILINO)-2-OXOACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H14Cl3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.82
Numéro MDL:
Autres remarques