Principaux documents
L301310
4-FLUORO-N-(2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15FN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.355
Numéro MDL:
Autres remarques