Principaux documents
L300934
ETHYL 4-(4-FLUOROPHENYL)-6-METHYL-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.286
Numéro MDL:
Autres remarques