Principaux documents
L299979
7-ALLYL-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURINE-8-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.243
Numéro MDL:
Autres remarques