Principaux documents
L299405
ME 1-(2-HO-3-(4-ME-1-PIPERAZINYL)PR)-1H-(1)BENZOFURO(3,2-B)PYRROLE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
371.44
Numéro MDL:
Autres remarques