Principaux documents
L298549
2-ETHOXY-4-(2-((2-NITROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.532
Numéro MDL:
Autres remarques