Principaux documents
L294837
2-((4-METHYLPHENYL)SULFANYL)-N-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14F3NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.355
Numéro MDL:
Autres remarques