Principaux documents
L294659
2-((4-BROMOPHENYL)SULFANYL)-N-(4-METHOXYBENZYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.279
Numéro MDL:
Autres remarques