Principaux documents
L294594
3-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.677
Numéro MDL:
Autres remarques