Principaux documents
L294586
1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-3-((4-FLUOROPHENYL)SULFANYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2FOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.223
Numéro MDL:
Autres remarques