Principaux documents
L294527
2-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-N-(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.799
Numéro MDL:
37,90 $