Principaux documents
L293997
N-(4-FLUOROBENZYL)-2-(4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.405
Numéro MDL:
Autres remarques