Principaux documents
L293954
2-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-N-(4-METHOXYBENZYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16ClNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.828
Numéro MDL:
Autres remarques