Principaux documents
L293792
4-{[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.493
Numéro MDL:
Autres remarques