Documents
L293644
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18ClF3N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.0
Numéro MDL:
Autres remarques