Principaux documents
L293555
METHYL 4-[({[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18BrN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.397
Numéro MDL:
Autres remarques