Documents
L293466
1-(4-FLUOROPHENYL)-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15FN2O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.523
Numéro MDL:
Autres remarques