Principaux documents
L293156
2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-ETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H25N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.574
Numéro MDL:
Autres remarques