Principaux documents
L292834
N-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
L292834-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L292834-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C23H20ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.965
Numéro MDL:
37,90 $