Documents
L292516
ETHYL 4-(3-(3-PYRIDINYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19F3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.493
Numéro MDL:
Autres remarques