Principaux documents
L290017
1-(4-ETHOXYPHENYL)-2-({5-[(4-METHOXYBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.586
Numéro MDL:
Autres remarques