Principaux documents
L289477
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15ClF3N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.91
Numéro MDL:
Autres remarques