Key Documents
L289353
3-(((3-PHENYL-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.353
Numéro MDL:
Autres remarques