Principaux documents
L289140
2-[(2,4-DICHLOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-ETHOXYPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22Cl2N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.5
Numéro MDL:
Autres remarques