Documents
L288748
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.57
Numéro MDL:
Autres remarques