Documents
L288152
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14ClN3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
451.976
Numéro MDL:
Autres remarques