Principaux documents
L287903
2-(BENZYLSULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.522
Numéro MDL:
Autres remarques