L287768
2-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)SULFANYL]-3-(4-CHLOROPHENYL)-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15Cl2FN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.41
Numéro MDL:
Autres remarques