L287199
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17ClN4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.018
Numéro MDL:
Autres remarques