Principaux documents
L287024
METHYL 4-{[({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETYL]AMINO}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN3O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.003
Numéro MDL:
Autres remarques