L286699
2-((3-CHLOROBENZYL)SULFANYL)-5-((4-CHLOROBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12Cl2N2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.385
Numéro MDL:
Autres remarques