L286648
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.949
Numéro MDL:
Autres remarques