Principaux documents
L286516
2,4-DIIODO-6-(((3-(4-PYRIDINYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9I2N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.134
Numéro MDL:
Autres remarques