L286249
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3,4-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H23ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.005
Numéro MDL:
Autres remarques