Principaux documents
L285722
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[3-(4-METHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.542
Numéro MDL:
Autres remarques