Documents
L285498
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(2-METHYLBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.637
Numéro MDL:
Autres remarques