L282685
4-BR-2-(2-((4-FLUOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17BrFN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.366
Numéro MDL:
Autres remarques