Key Documents
L280712
4-BR-2-(2-((2-NAPHTHYLOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H23BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.409
Numéro MDL:
Autres remarques