Principaux documents
L280232
4-(2-((2-CHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ETHOXYPHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.898
Numéro MDL:
Autres remarques