Key Documents
L278483
4-(2-((2-CHLOROANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-MEO-PH 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl3N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.76
Numéro MDL:
Autres remarques