Principaux documents
L277940
ETHYL 2-{[((2E)-2-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}HYDRAZINO)(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28ClN3O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.069
Numéro MDL:
Autres remarques