Principaux documents
L273449
2-ETHOXY-4-(2-((4-METHYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.48
Numéro MDL:
Autres remarques