Principaux documents
L271500
3-(2-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16Cl2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.343
Numéro MDL:
Autres remarques