Principaux documents
L270393
3,4-DIMETHOXY-N'-(3-NITROBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.315
Numéro MDL:
Autres remarques