Principaux documents
L266205
2-MEO-4-(2-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 3,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Cl2N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.369
Numéro MDL:
Autres remarques