Principaux documents
L260967
2-HYDROXYBENZALDEHYDE [7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19ClN6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.877
Numéro MDL:
Autres remarques