Principaux documents
L260827
3-NITROBENZALDEHYDE [7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18ClN7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.875
Numéro MDL:
Autres remarques