Principaux documents
L260215
4-METHYL-1-(2-(4-METHYL-2-NITROPHENYL)ETHYL)-2-NITROBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.317
Numéro MDL:
Autres remarques